Tisk…
Diindium trisulphate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
57151-10G 57151-50G
SIAL57151-10GEA 5830 CZK
SIAL57151-10G SIAL57151-50G
Diindium trisulphate, Sigma-Aldrich®
Diindium trisulphate
Vzorec: O₁₂In₂S₃
Bod tání: 585 °C
Hustota: 3,438 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011059
CAS číslo: 13464-82-9
EINECS: 236-689-1
Merck Index: 13,04978