Tisk…
Indium(III) sulphide ≥99.999% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
45563.04 45563.09 45563.18
45563.04EA 3330 CZK
45563.04 45563.09 45563.18
Indium(III) sulphide ≥99.999% (metals basis)
Indium(III) sulphide
Purity: 99.999% CAS No.: 12030-24-9 Molecular Formula: In2S3 Formula Weight: 325.83 Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive MDL No.: MFCD00011061
Vzorec: In₂S₃
MW: 325,84 g/mol
Bod tání: 1050 °C
Hustota: 4,89 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011061
CAS číslo: 12030-24-9
EINECS: 234-742-3