Tisk…
Indium phosphide 99% (metals basis), polycrystalline lumps 2-8 mm (0.08-0.3 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15509.03 A15509.06
A15509.03EA 2360 CZK
A15509.03 A15509.06
Indium phosphide 99% (metals basis), polycrystalline lumps 2-8 mm (0.08-0.3 in)
Indium phosphide
Purity: 99.99% CAS No.: 22398-80-7 Molecular Formula: InP Formula Weight: 145.79 Melting Point: 1070° Merck Reference: 14,4953 MDL No.: MFCD00016153
Vzorec: InP
Bod tání: 1070 °C
Hustota: 4,81
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016153
CAS číslo: 22398-80-7
EINECS: 244-959-5
Merck Index: 14,4953