Tisk…
Gallium(III) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
393541-25G 393541-5G
SIAL393541-25GEA 26270 CZK
SIAL393541-25G SIAL393541-5G
Gallium(III) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Gallium(III) acetylacetonate
Vzorec: C₁₅H₂₁GaO₆
Bod tání: 196…198 °C
Hustota: 1,42 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00013492
CAS číslo: 14405-43-7
EINECS: 238-377-0