Tisk…
Oxid inditý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Indium trioxide, Diindium trioxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
632317-25G 632317-5G
SIAL632317-25GEA 12190 CZK
SIAL632317-25G SIAL632317-5G
Oxid inditý, Sigma-Aldrich®
Oxid inditý
Vzorec: In₂O₃
MW: 277,64 g/mol
Bod tání: 715,05 °C
Hustota: 7,18 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011060
CAS číslo: 1312-43-2
EINECS: 215-193-9
Merck Index: 12,04984