Tisk…
Oxid inditý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Indium trioxide, Diindium trioxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
203424-25G 203424-5G
SIAL203424-25GEA 14360 CZK
SIAL203424-25G SIAL203424-5G
Oxid inditý, Sigma-Aldrich®
Oxid inditý
Vzorec: In₂O₃
MW: 277.64
Bod tání: 715.05
Hustota: 7.18 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011060
CAS číslo: 1312-43-2
EINECS: 215-193-9
Merck Index: 12,04984