Tisk…
Digallium trioxide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
215066-10G 215066-50G
SIAL215066-10GEA 6940 CZK
SIAL215066-10G SIAL215066-50G
Digallium trioxide, Sigma-Aldrich®
Digallium trioxide
Vzorec: Ga₂O₃
MW: 187.44
Bod tání: 1794.85
Hustota: 5.95 g/cm³ (27 °C)
MDL Number: MFCD00011020
CAS číslo: 12024-21-4
EINECS: 234-691-7