Digallium trioxide 99.99+% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
201100050
201100500
ACRO201100050EA
2740
CZK
ACRO201100050
ACRO201100500
Digallium trioxide 99.99+% (trace metals basis)
Digallium trioxide
Vzorec:
Ga₂O₃ MW: 187.44 Bod tání: 1740 °C Hustota: 5.88 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011020 CAS číslo: 12024-21-4 EINECS: 234-691-7 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder |
Total trace metal impurities | ≤0.010 % |