Tisk…

Gallium nitride, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

481769-10G 481769-50G
SIAL481769-10GEA 8430 CZK
SIAL481769-10G SIAL481769-50G
Gallium nitride, Sigma-Aldrich®
Gallium nitride
Vzorec: GaN
Bod tání: 800 °C
Hustota: 6,1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00016108
CAS číslo: 25617-97-4
EINECS: 247-129-0

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR