Tisk…
Indium(I) iodide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
578606-10G 578606-2G
SIAL578606-10GEA 21360 CZK
SIAL578606-10G SIAL578606-2G
Indium(I) iodide, Sigma-Aldrich®
Indium(I) iodide
Vzorec: InI
Bod varu: 711 °C (1013 hPa)
Bod tání: 351 °C
Hustota: 5,32 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00135543
CAS číslo: 13966-94-4
EINECS: 237-746-3
UN: 3260
ADR: 8,III