Tisk…
Indium(I) iodide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
413658-1G 413658-5G
SIAL413658-1GEA 3010 CZK
SIAL413658-1G SIAL413658-5G
Indium(I) iodide, Sigma-Aldrich®
Indium(I) iodide
Vzorec: InI
MW: 241,72 g/mol
Bod varu: 711 °C (1013 hPa)
Bod tání: 351 °C
Hustota: 5,32 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00135543
CAS číslo: 13966-94-4
EINECS: 237-746-3
UN: 3260
ADR: 8,III