Tisk…
Boron triiodide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
307629-25G 307629-5G
SIAL307629-25GEA 21650 CZK
SIAL307629-25G SIAL307629-5G
Boron triiodide, Sigma-Aldrich®
Boron triiodide
Vzorec: BI₃
MW: 391.52
Bod varu: 210
Bod tání: 43
Hustota: 3.35 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00036286
CAS číslo: 13517-10-7
EINECS: 236-857-4
UN: 3260
ADR: 8 II