Tisk…
Boron carbide
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
40504.18 40504.30
40504.18EA 1800 CZK
40504.18 40504.30
Boron carbide
Boron carbide
CAS No.: 12069-32-8 Molecular Formula: B4C Formula Weight: 55.26 Physical Form: 1-7 Micron Powder Density: 2.52 Odour: Odourless Merck Reference: 14,1344 MDL No.: MFCD00011520
Vzorec: CB₄
MW: 55.25
Bod varu: ∼3500 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2350
Hustota: 2.52
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011520
CAS číslo: 12069-32-8
EINECS: 235-111-5
Merck Index: 12,01374