Tisk…
Strontium titanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
396141-100G 396141-500G
SIAL396141-100GEA 2120 CZK
SIAL396141-100G SIAL396141-500G
Strontium titanate, Sigma-Aldrich®
Strontium titanate
Vzorec: O₃SrTi
Bod tání: 2080 °C
Hustota: 5,11 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00049554
CAS číslo: 12060-59-2
EINECS: 235-044-1