Tisk…
Barium titanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
467634-100G 467634-25G
SIAL467634-100GEA 9550 CZK
SIAL467634-100G SIAL467634-25G
Barium titanate, Sigma-Aldrich®
Barium titanate
Vzorec: BaO₃Ti
Bod tání: 1625 °C
Hustota: 5,67 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003447
CAS číslo: 12047-27-7
EINECS: 234-975-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01029