Tisk…
Barium titanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
208108-2KG 208108-500G
SIAL208108-2KGEA 5850 CZK
SIAL208108-2KG SIAL208108-500G
Barium titanate, Sigma-Aldrich®
Barium titanate
Vzorec: BaO₃Ti
Bod tání: 1625 °C
Hustota: 5,67 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003447
CAS číslo: 12047-27-7
EINECS: 234-975-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01029