Tisk…
Barium titanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12048.0250 1.12048.0050
1.12048.0250EA 2380 CZK
1.12048.0250 1.12048.0050
Barium titanate, Sigma-Aldrich®
Barium titanate
Vzorec: BaO₃Ti
Bod tání: 1625 °C
Hustota: 5,67 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003447
CAS číslo: 12047-27-7
EINECS: 234-975-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01029
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1625 °C
Molar Mass 233.2 g/mol
Bulk Density 1400 kg/m3
Density 6.08 g/cm3 (20 °C)
pH 9.6 (20 g/l, H2O, 25 °C) (slurry)