Tisk…
Barium titanate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
196860025 196865000
ACRO196860025EA 7060 CZK
ACRO196860025 ACRO196865000
Barium titanate 99%
Barium titanate
Vzorec: BaO₃Ti
Bod tání: 1625 °C
Hustota: 6,08 g/cm³
MDL Number: MFCD00003447
CAS číslo: 12047-27-7
EINECS: 234-975-0
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01029
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white Powder
Assay 0.988 to 1.000 (BaO + SrO)/TiO2 Mole Ratio
Particle size 0.85 to 1.45 µm (Horiba, D50)
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.02 %
Impurity ≤0.15 % (SrO)
Loss on ignition ≤0.5 %
Aluminium oxide (Al2O3) ≤0.04 %