Tisk…
Fosforečnan trojvápenatý (35 - 40% Ca) analysis_for
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Calcium phosphate, Tricalcium orthophosphate, penta-Calcium hydroxide triphosphate, Calcium phosphate tribasic
213480010 213480050
ACRO213480010EA 2220 CZK
ACRO213480010 ACRO213480050
Fosforečnan trojvápenatý (35 - 40% Ca) analysis_for
Fosforečnan trojvápenatý
Vzorec: Ca₃(PO₄)₂
MW: 310.18
Bod tání: 1670 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015984
CAS číslo: 7758-87-4
EINECS: 231-840-8
Merck Index: 12,01741
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Titration Complexometric 35 to 40 % (Ca)
Chloride (Cl) ≤0.14 %
Fluoride (F) ≤0.0075 %
Carbonate (CO3) Passes test
Nitrate (NO3) Passes test
Sulfate (SO4) ≤0.5 %
Arsenic (As) ≤0.0003 %
Barium (Ba) Passes test
Iron (Fe) ≤0.04 %
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.2 % (in HCl)
Loss on ignition ≤8.0 % (800°C)