Tisk…

Karbid vápenatý, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Calcium acetylide

M-Clarity™ quality level = MQ100

270296-2KG 270296-500G
SIAL270296-2KGEA 3720 CZK
SIAL270296-2KG SIAL270296-500G
Karbid vápenatý, Sigma-Aldrich®
Karbid vápenatý
Vzorec: CaC₂
MW: 64.1
Bod tání: 2300
Hustota: 2.22 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010905
CAS číslo: 75-20-7
EINECS: 200-848-3
UN: 1402
ADR: 4.3 II
Merck Index: 12,01696

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR