Tisk…

Karbid vápenatý, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Calcium acetylide

21039-1KG-F 21039-100G-F
SIAL21039-1KG-FEA 4880 CZK
SIAL21039-1KG-F SIAL21039-100G-F
Karbid vápenatý, Sigma-Aldrich®
Karbid vápenatý
Vzorec: CaC₂
MW: 64,1 g/mol
Bod tání: 2300 °C
Hustota: 2,22 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010905
CAS číslo: 75-20-7
EINECS: 200-848-3
UN: 1402
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,01696

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR