Tisk…

Uhličitan draselný - uhličitan sodný analytical reagent, Supelco®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: Potassium sodium carbonate

M-Clarity™ quality level = MQ100

1.06683.0500 1.06683.2500
1.06683.0500EA 3060 CZK
1.06683.0500 1.06683.2500
Uhličitan draselný - uhličitan sodný analytical reagent, Supelco®
Uhličitan draselný - uhličitan sodný
Vzorec: CKNaO₃
Hustota: 2,47 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00053407
CAS číslo: 10424-09-6

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Solubility (20 °C) soluble
Bulk Density 1750 kg/m3
Density 2.47 g/cm3 (20 °C)
pH 11.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR