Tisk…
Potassium orthovanadate ≥99.9% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
39502.14 39502.22
39502.14EA 8310 CZK
39502.14 39502.22
Potassium orthovanadate ≥99.9% (metals basis)
Potassium orthovanadate
Purity: 99.9% CAS No.: 14293-78-8 Molecular Formula: K3VO4 Formula Weight: 232.24 Physical Form: Granular Odour: Odourless UN No.: 3285 MDL No.: MFCD00210642
Vzorec: K₃O₄V
Bod tání: 1300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00210642
CAS číslo: 14293-78-8
EINECS: 238-220-6
UN: 3285
ADR: 6.1,III