Tisk…

Sulfid draselný (K2Sx), Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Potassium polysulphide, Liver of sulphur, Sulphurated potash

M-Clarity™ quality level = MQ100

12665-100G 12665-1KG 12665-6X1KG
SIAL12665-100GEA 1540 CZK
SIAL12665-100G SIAL12665-1KG SIAL12665-6X1KG
Sulfid draselný (K2Sx), Sigma-Aldrich®
Sulfid draselný (K2Sx)
Vzorec: K₂(S)n
Bod tání: 471 °C
Hustota: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00148074
CAS číslo: 37199-66-9
EINECS: 253-390-1
UN: 1382
ADR: 4.2,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR