Tisk…
Dihydrogenfosforečnan draselný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
229806-250G 229806-25G
SIAL229806-250GEA 35100 CZK
SIAL229806-250G SIAL229806-25G
Dihydrogenfosforečnan draselný, Sigma-Aldrich®
Dihydrogenfosforečnan draselný
Vzorec: KH₂PO₄
Bod varu: ∼100 °C (1013 hPa)
Bod tání: 253 °C
Hustota: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011401
CAS číslo: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744