Hydrogenfosforečnan dvojsodný, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
0306.0500EA
2290
CZK
0306.0500
0306.1000
0306.5000
Hydrogenfosforečnan dvojsodný, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Hydrogenfosforečnan dvojsodný
Vzorec:
Na₂HPO₄ Bod tání: 250 °C Hustota: 1,53 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003496 CAS číslo: 7558-79-4 EINECS: 231-448-7 REACH: 01-2119489797-11 Merck Index: 12,08805 |
Výsledky specifikačního testu
Meets ACS Specifications | |
Assay | min. 99.0 % |
Chloride (Cl) | max. 0.002 % |
Iron (Fe) | max. 0.002 % |
Heavy Metals (as Pb) | max. 0.001 % |
Insoluble Matter | max. 0.01 % |
Loss on Drying at 105°C | max. 0.2 % |
pH of 5% Solution at 25°C | 8.7 - 9.3 |
Sulfate (SO4) | max. 0.005 % |