Tisk…
Sodium hexametaphosphate 65-70% (P2O5 basis), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
71600-1KG 71600-5KG 71600-250G
SIAL71600-1KGEA 2180 CZK
SIAL71600-1KG SIAL71600-5KG SIAL71600-250G
Sodium hexametaphosphate 65-70% (P2O5 basis), Sigma-Aldrich®
Sodium hexametaphosphate
Vzorec: (NaO₃P)n
Bod tání: 610 °C
Hustota: 1,25 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00134118
CAS číslo: 68915-31-1
EINECS: 233-343-1