Hexametafosforečnan sodný 66.5% P2O5 min., tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Sodium metaphosphate, SHMP
14706.A7
14706.A1
14706.A7EA
11050
CZK
14706.A7
14706.A1
Hexametafosforečnan sodný 66.5% P2O5 min., tech.
Hexametafosforečnan sodný
CAS No.: 10124-56-8
Molecular Formula: Na6O18P6
Formula Weight: 611.77
Physical Form: Granular
Refractive Index: 1.482
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 628°
Boiling Point: 1500°
MDL No.: MFCD00136045
Vzorec:
Na₂P₆O₁₈ Bod varu: 1500 °C Bod tání: 628 °C Hustota: 1,25 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00136045 CAS číslo: 10124-56-8 EINECS: 233-343-1 |