Tisk…
Lithium hexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
450227-25G 450227-5G
SIAL450227-25GEA 11720 CZK
SIAL450227-25G SIAL450227-5G
Lithium hexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Lithium hexafluorophosphate
Vzorec: F₆LiP
Hustota: ∼1,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011096
CAS číslo: 21324-40-3
EINECS: 244-334-7
UN: 3260
ADR: 8,I