Tisk…
Lithium hexafluorophosphate 98%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
191260250 191260050 191261000
ACRO191260250EA 5150 CZK
ACRO191260250 ACRO191260050 ACRO191261000
Lithium hexafluorophosphate 98%, pure
Lithium hexafluorophosphate
Vzorec: F₆LiP
Hustota: ~ 1,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011096
CAS číslo: 21324-40-3
EINECS: 244-334-7
UN: 2923
ADR: 8,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Assay ≥97.5 % (ex Li)