Tisk…

Molybdenan draselný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: Potassium molybdate, Molybdic acid potassium salt, Dipotassium tetraoxomolybdate, Molybdic acid, potassium salt, Potassium molybdenum oxide, di-Potassium molybdate

M-Clarity™ quality level = MQ100

308390-100G 308390-500G
SIAL308390-100GEA 3020 CZK
SIAL308390-100G SIAL308390-500G
Molybdenan draselný, Sigma-Aldrich®
Molybdenan draselný
Vzorec: K₂MoO₄
Bod tání: 926 °C
Hustota: 2,91 g/cm³ (18 °C)
MDL Number: MFCD00011370
CAS číslo: 13446-49-6
EINECS: 236-599-2
Merck Index: 13,07732

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR