Tisk…
Hydrogenuhličitan draselný ≥99.95% (trace metals basis) (99.7-100.5% dry basis)
Dodavatel: Honeywell Chemicals
431583-250G 431583-50G
431583-250GEA 12620 CZK
431583-250G 431583-50G
Hydrogenuhličitan draselný ≥99.95% (trace metals basis) (99.7-100.5% dry basis)
Hydrogenuhličitan draselný
Vzorec: KHCO₃
Bod tání: 100…120 °C (rozkl.)
Hustota: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011402
CAS číslo: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 13,07691
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Identity (IR) complying
Assay (excluding dried substances) 99.7 - 100.5 %
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 5.0 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.03 %
Metal trace analysis (ICP) Max. 500.0 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
S-compounds (as SO₄) Max. 0.003 %
Ammonium (NH₄) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm