Uhličitan draselný seskihydrát 98.5-101.0% ACS
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
10981.22
10981.36
10981.22EA
1300
CZK
10981.22
10981.36
Uhličitan draselný seskihydrát 98.5-101.0% ACS
Uhličitan draselný seskihydrát
Purity: 98.5-101.0%
CAS No.: 6381-79-9
Molecular Formula: K2CO3.1.5H2O
Formula Weight: 165.23 (138.21anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Solubility: Soluble in water. Practically insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,7670
MDL No.: MFCD00149925
Manufacturing of soaps, pigments, printing ink, glass, pottery, other potassium salts, as an analytical lab reagent
Vzorec:
CK₂O₃·1,5H₂O MW: 165,23 g/mol Bod tání: 891 °C Hustota: 2,29 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149925 CAS číslo: 6381-79-9 EINECS: 209-529-3 Merck Index: 14,7670 |