Tisk…
Lithium perchlorate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
634565-100G 634565-10G
SIAL634565-100GEA 13500 CZK
SIAL634565-100G SIAL634565-10G
Lithium perchlorate, Sigma-Aldrich®
Lithium perchlorate
Vzorec: ClLiO₄
MW: 106,39 g/mol
Bod varu: 430 °C (1013 hPa)
Bod tání: 236…237 °C
Hustota: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011079
CAS číslo: 7791-03-9
EINECS: 232-237-2
UN: 1481
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,05561