Tisk…
Lithium perchlorate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
431567-250G 431567-50G
SIAL431567-250GEA 23810 CZK
SIAL431567-250G SIAL431567-50G
Lithium perchlorate, Sigma-Aldrich®
Lithium perchlorate
Vzorec: ClLiO₄
MW: 106.39
Bod varu: 430
Bod tání: 236…237 °C
Hustota: 2.42
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011079
CAS číslo: 7791-03-9
EINECS: 232-237-2
UN: 1481
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,05561