Tisk…
Bromid draselný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
P0838-1KG P0838-250G
SIALP0838-1KGEA 7870 CZK
SIALP0838-1KG SIALP0838-250G
Bromid draselný, Sigma-Aldrich®
Bromid draselný
Vzorec: KBr
Bod varu: 1435 °C (1013 hPa)
Bod tání: 730 °C
Hustota: 2,75 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011358
CAS číslo: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 13,07701