Tisk…
Bromid draselný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
MQ200
451010-100G 451010-25G
SIAL451010-100GEA 9400 CZK
SIAL451010-100G SIAL451010-25G
Bromid draselný, Sigma-Aldrich®
Bromid draselný
Vzorec: KBr
MW: 119
Bod varu: 1435
Bod tání: 730
Hustota: 2.75 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011358
CAS číslo: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 13,07701