Tisk…
Vizmutičnan sodný ≥80%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Sodium bismuthate, Sodium bismuth oxide
A14073.14 A14073.22 A14073.36
A14073.14EA 793 CZK
A14073.14 A14073.22 A14073.36
Vizmutičnan sodný ≥80%
Vizmutičnan sodný
Purity: 80% CAS No.: 12232-99-4 Molecular Formula: NaBiO3 Formula Weight: 279.97 Odour: Odourless Merck Reference: 14,8585 MDL No.: MFCD00003474
Vzorec: BiNaO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003474
CAS číslo: 12232-99-4
EINECS: 235-455-6
Merck Index: 14,8585