Tisk…
Vizmutičnan sodný 85%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Sodium bismuthate, Sodium bismuth oxide
205210250 205212500 205210010
ACRO205210250EA 1080 CZK
ACRO205210250 ACRO205212500 ACRO205210010
Vizmutičnan sodný 85%
Vizmutičnan sodný
Vzorec: BiNaO₃
MW: 279.97
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003474
CAS číslo: 12232-99-4
EINECS: 235-455-6
Merck Index: 12,08728
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to brown Powder
Titration Iodometric ≥80 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Nitrate (NO3) ≤40 ppm
Manganese (Mn) ≤5 ppm