Tisk…

Dihydrogenwolframát, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

95420-100G 95420-500G
SIAL95420-100GEA 3260 CZK
SIAL95420-100G SIAL95420-500G
Dihydrogenwolframát, Sigma-Aldrich®
Dihydrogenwolframát
Vzorec: H₂O₄W
MDL Number: MFCD00011336
CAS číslo: 7783-03-1
EINECS: 231-975-2

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR