Tisk…
Dihydrogenwolframát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Dihydrogen wolframate, Tungstic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
223328-100G 223328-500G
SIAL223328-100GEA 3220 CZK
SIAL223328-100G SIAL223328-500G
Dihydrogenwolframát, Sigma-Aldrich®
Dihydrogenwolframát
Vzorec: H₂O₄W
MW: 249.85
MDL Number: MFCD00011336
CAS číslo: 7783-03-1
EINECS: 231-975-2