Tisk…
Dihydrogenwolframát 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Dihydrogen wolframate, Tungstic acid
207611000 207615000
ACRO207611000EA 2440 CZK
ACRO207611000 ACRO207615000
Dihydrogenwolframát 99+%
Dihydrogenwolframát
Vzorec: H₂O₄W
MW: 249.85
Hustota: 5.5 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011336
CAS číslo: 7783-03-1
EINECS: 231-975-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to yellow-green Powder
Assay ≥99.0 %