Tisk…
Kyselina metafosforečná ~100%, lumps (glassy), Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Metaphosphoric acid
04103-10KG 04103-1KG 04103-250G
04103-10KGEA 70360 CZK
04103-10KG 04103-1KG 04103-250G
Kyselina metafosforečná ~100%, lumps (glassy), Fluka™
Kyselina metafosforečná
Vzorec: (HPO₃)n
MW: 79,98 g/mol
Bod varu: 600 °C (1,013 hPa)
Bod tání: 200 °C
Hustota: 2,0 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011351
CAS číslo: 37267-86-0
EINECS: 253-433-4
UN: 3260
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay of (HPO₃)n 40 - 50 %
Assay of (naPO₃)n 50 - 60 %
Arsenic (As) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.01 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %