Tisk…
Kyselina metafosforečná 39 - 43% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Stabilization: Stabilised with sodium metaphosphate
B20932.22 B20932.36
B20932.22EA 1420 CZK
B20932.22 B20932.36
Kyselina metafosforečná 39 - 43% stabilizovaný
Kyselina metafosforečná
Purity: 39-43% bal. NaPO3 (Stabilizer) CAS No.: 37267-86-0 Molecular Formula: HPO3 Formula Weight: 79.98 Merck Reference: 14,7345 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011351
Vzorec: (HPO₃)n
Bod varu: 260 °C (1013 hPa)
Bod tání: 21 °C
Hustota: 2,2
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011351
CAS číslo: 37267-86-0
EINECS: 253-433-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,7345