Tisk…
10-Methylphenothiazine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B21648.06 B21648.14
B21648.06EA 2130 CZK
B21648.06 B21648.14
10-Methylphenothiazine ≥98%
10-Methylphenothiazine
Purity: 98% CAS No.: 1207-72-3 Molecular Formula: C13H11NS Formula Weight: 213.30 Melting Point: 100-103° MDL No.: MFCD00041836
Vzorec: C₁₃H₁₁NS
MW: 213.3
Bod varu: 342
Bod tání: 100…103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041836
CAS číslo: 1207-72-3
EINECS: 214-896-8