Tisk…
Phenothiazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
P14831-1KG P14831-25G P14831-500G
SIALP14831-1KGEA 5060 CZK
SIALP14831-1KG SIALP14831-25G SIALP14831-500G
Phenothiazine, Sigma-Aldrich®
Phenothiazine
Vzorec: C₁₂H₉NS
Bod varu: 371 °C (1013 hPa)
Bod tání: 182…185 °C
Hustota: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 202 °C
MDL Number: MFCD00005015
CAS číslo: 92-84-2
EINECS: 202-196-5
Merck Index: 12,07404