Phenothiazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
10H-Phenothiazine
M-Clarity™ quality level = MQ200
88580-1KG
88580-250G
88580-50G
SIAL88580-1KGEA
3310
CZK
SIAL88580-1KG
SIAL88580-250G
SIAL88580-50G
Phenothiazine, Sigma-Aldrich®
Phenothiazine
Vzorec:
C₁₂H₉NS MW: 199,28 g/mol Bod varu: 371 °C (1013 hPa) Bod tání: 182…185 °C Hustota: 1,34 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 202 °C |
MDL Number:
MFCD00005015 CAS číslo: 92-84-2 EINECS: 202-196-5 Merck Index: 12,07404 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...