Tisk…
Phenothiazine for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 10H-Phenothiazine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20975.0100 8.20975.1000
8.20975.0100EA 1010 CZK
8.20975.0100 8.20975.1000
Phenothiazine for synthesis, Sigma-Aldrich®
Phenothiazine
Vzorec: C₁₂H₉NS
MW: 199,28 g/mol
Bod varu: 371 °C (1013 hPa)
Bod tání: 182…185 °C
Hustota: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 202 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005015
CAS číslo: 92-84-2
EINECS: 202-196-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07404
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility  - 0.001 g/l (20 °C)
Melting Point 182 - 185 °C
Molar Mass 199.26 g/mol
Bulk Density 650 kg/m3
Boiling Point 381 °C (1011 hPa)
Vapor Pressure  - 0.001 hPa (30 °C)
Density 1.34 g/cm3 (20 °C)
pH 6 (10 g/l, H2O, 20 °C) (aqueous suspension)
Ignition Point 470 °C
Hill Formula C12H9NS