Tisk…
Phenothiazine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12517.0I A12517.30 A12517.36
A12517.0IEA 10990 CZK
A12517.0I A12517.30 A12517.36
Phenothiazine ≥98%
Phenothiazine
Purity: 98+% CAS No.: 92-84-2 Molecular Formula: C12H9NS Formula Weight: 199.28 Melting Point: 182-186° Boiling Point: 235°/21mm Merck Reference: 14,7252 MDL No.: MFCD00005015
Vzorec: C₁₂H₉NS
Bod varu: 235 °C (21 mmHg)
Bod tání: 182…186 °C
Hustota: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 202 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005015
CAS číslo: 92-84-2
EINECS: 202-196-5
Merck Index: 14,7252