Tisk…
Phenothiazine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
130210010 130215000 130210050
ACRO130210010EA 3520 CZK
ACRO130210010 ACRO130215000 ACRO130210050
Phenothiazine 99%
Phenothiazine
Vzorec: C₁₂H₉NS
Bod varu: 371 °C
Bod tání: 185 °C
Hustota: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005015
CAS číslo: 92-84-2
EINECS: 202-196-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07404
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Beads or prills
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥184 °C
HPLC ≥98.5 %
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.2 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test